Learn More
Liebherr™ Upright Ultra-low Freezers
Liebherr™ -86°C Upright Ultra-low Freezers guarantee reliable, energy-efficient and safe storage validated using EN 60068-3. Robust, long-lasting and user-friendly with a wide temperature range from -40°C to-86°C from Liebherr, the refrigeration specialists.
34535.00 CHF - 37000.00 CHF
Spezifikation
Typ Ultra-Tiefkühlgerät
Temperaturbereich -40 °C bis -86 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturstabilität ±3,0 °C
No. of Doors 1 (2 Fächer)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Stellfläche (metrisch) Fläschchenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Stellfläche (metrisch) Fläschchenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17260587
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
SUFSG5001
477 L 0,995 m2 max. 26.325
34535.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17270587
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
SUFSG7001
700 L 1,30 m2 max. 42768
37000.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Upright Ultra-low Freezers