Learn More
Liebherr™ Upright Ultra-low Freezers
Liebherr™ -86°C Upright Ultra-low Freezers guarantee reliable, energy-efficient and safe storage validated using EN 60068-3. Robust, long-lasting and user-friendly with a wide temperature range from -40°C to-86°C from Liebherr, the refrigeration specialists.
Marke: Liebherr™ SUFSG7001
16188.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zwei Modelle sind verfügbar, um Ihren Lagerungsanforderungen und dem Platz in Ihrem Labor gerecht zu werden
Leistungsverhalten:
- Das Know-how von Liebherr im Bereich der Kühlung sorgt dafür, dass das 2-stufige Kühlsystem gut ausbalanciert ist und eine Reihe von Druck- und Temperatursteuerungen für zuverlässige und langfristige Leistung bietet. Wassergekühlte Ausführungen zur Vermeidung lokaler Wärmeemissionen erhältlich
- Die Mehrkammertürdichtung reduziert sowohl den Energieverbrauch als auch die Kondensation um die Tür
Nachhaltigkeit:
- Liebherr ULT-Tiefkühlgeräte verwenden ausschließlich natürliche Kältemittel, die der EU-F-Gas-Richtlinie und anderen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.
- Die Liebherr ULT-Tiefkühlgeräte verfügen über eine vor Ort geschäumte Polyurethan-Isolierung, verstärkt durch hochwertige VIP-Platten für maximale Energieeffizienz, geringe Wärmeabgabe und hervorragende Temperaturstabilität
Vorteile für den Nutzer:
- Sauberes und attraktives weißes Außendesign
- 3 Edelstahl-Einlegeböden, höhenverstellbar in 24 mm-Schritten, passen sich an alle Lagerkonfigurationen an und ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kammervolumens
- Anwenderfreundliche, intuitive Bedienelemente, einschließlich umfangreicher Alarm- und Sicherheitsfunktionen, sorgen für mehr Sicherheit. 3-stufiges Alarm- und Überwachungssystem
- Einfaches Öffnen der Tür mit beheiztem Druckbegrenzungsventil und robustem Hebel-Türgriff ganz aus Metall
- Großer Temperaturbereich von -40 bis -86 °C für größere Flexibilität bei der Erfüllung verschiedener Benutzeranforderungen
- Der anklemmbare Deckel der Aufsatzeinheit ermöglicht einfachen Zugriff auf den waschbaren Kondensatorfilter für eine einfache Wartung
- Die in die Geräteabdeckung integrierte Abtropfschale aus Edelstahl fängt Wasser aus der Kammer auf und erleichtert so das Auftauen und Reinigen.
- Leiser Betrieb und geringe Wärmeabgabe für höchste Flexibilität beim Aufstellen. 47 dB(A) Schallleistung.
- Die intelligente Akkuverwaltung stellt sicher, dass der Akku immer geladen ist, und gewährleistet so die Datenspeicherung und Alarmfunktion bei Stromausfall.
Datenexport/-überwachung:
- USB-Anschluss für den Export von Temperaturdaten.
- Schnittstellen für externe Temperaturüberwachung wie das innovative SmartMonitoring von Liebherr’: Von Liebherr gehostete Cloud-Storage für maximale Datensicherheit, webbasiert und weltweit von jedem Standort aus zugänglich; benutzerfreundliches Dashboard mit einer Vielzahl von äußerst nützlichen Zusatzfunktionen, entwickelt und gewartet vom firmeninternen Software-Entwicklungsteam von Liebherr’.
- 2 x 28 mm-Zugangsanschlüsse für die externe Überwachung, oben und unten an der Kammerrückseite angebracht, um eine einfache Positionierung der Sonde zu ermöglichen.
Spezifikation
Ultra-Tiefkühlgerät | |
700 L | |
0,1 °C | |
1 (2 Fächer) | |
Scharnier rechts | |
Polyurethanschaum | |
CE, ISO 9001, ISO 14001, ENERGY STAR, REACH | |
LCD | |
Weiß | |
Kennwortgeschützt, digital mit LCD-Display | |
Liebherr MediLine ULT | |
Manuell | |
400 min | |
605 x 890 x 1300 mm/23,8 x 35,0 x 51,2 Zoll | |
1,30 m2 | |
Türschloss | |
Unabhängige Sicherheitssteuerung eingebaut | |
CEE 7/7 | |
8,1 kWh/24 h | |
max. 42768 | |
3.050 /ft.2 | |
2-stufig | |
727 lb. | |
727 lb. | |
Boxen (528 x 50 mm) |
24,7 cu. ft. | |
-40 °C bis -86 °C | |
±3,0 °C | |
2 | |
Epoxid-emaillierter Stahl | |
Stoßfeste Pulverbeschichtung | |
Schrank, SUFsg 7001 | |
Hinten fest, vordere Drehgelenk/Bremse | |
Luftkühlung | |
2 x 28 mm-Anschlüsse an der Rückseite | |
2 Jahre auf Material und Verarbeitung | |
± 3 K | |
1082 x 1204 x 1966 mm/42,6 x 47,4 x 77,4 Zoll | |
14,0 ft.2 | |
Analog, Ethernet, Liebherr SmartMonitoring | |
USB, 4-20 mA Analogtemperatur | |
CO2 oder LN2 optional | |
120/230 V, 50 Hz, 1600 W, 10,0 A | |
FCKW-freie Isolierung, Kältemittel GWP <6 | |
5280 Fläschchen/ kWh/24 h | |
32830 Fläschchen/m2 | |
R290 / R170 | |
330 kg | |
330 kg | |
24 |