Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
GREENER_CHOICE
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
3525.00 CHF - 4335.00 CHF
Spezifikation
Typ Lab Fridge
Temperaturbereich 3°C bis 16°C
Temperatursensor NTC
Temperatur (Sollwert) +5°C
Temperaturstabilität ±3 K
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17849096
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
SRFVG3501
344 L
3525.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17879096
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
SRFVG4001
394 L
3625.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17869096
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
SRFVG5501
558 L
4335.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aufrechter Laborkühlschrank für allgemeine Lagerung
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, +/- 3°C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • Weiße Außenseite, handelsübliches geformtes Polystyrol-Interieur, Umluft-Kühlung
  • Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Leistungsstarker Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke