Learn More
Miele™ Oberer Korb
Für die Verwendung mit Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Reagenzgläsern für die Fraktionssammlung oder Autosamplerfläschchen
4440.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Korb, O175 oben
Zur Verwendung mit (Geräte) Enghals-Glaswaren
Menge Je 1
Breite (metrisch) 531 mm
Tiefe (metrisch) 475 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
13182250
Unterlagen ansehen
Miele™
3807410
Korb, O175 oben 33 Düsen (E351) 4 x 160 mm, 33 Clips für Düse 4 x 160 mm (E353)
4440.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Injektoreinheitenfläschchen, Reagenzgläsern, Autosampler-Fläschchen; Abstand 190 mm 531 mm (B) x 475 mm (T) x 260 mm (H) Miele
Spezifikation
Spezifikation
Korb, O175 oben
Je 1
475 mm
Enghals-Glaswaren
531 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele™ Oberer Korb