Learn More
Miele™ Oberer Korb
Für die Verwendung mit Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Reagenzgläsern für die Fraktionssammlung oder Autosamplerfläschchen
Marke: Miele™ 3807410
4084.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Injektoreinheitenfläschchen, Reagenzgläsern, Autosampler-Fläschchen; Abstand 190 mm 531 mm (B) x 475 mm (T) x 260 mm (H) Miele
Spezifikation
33 Düsen (E351) 4 x 160 mm, 33 Clips für Düse 4 x 160 mm (E353) | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
531 mm | |
475 mm |
Korb, O175 oben | |
33 Enghalsgläser | |
Enghals-Glaswaren | |
475 x 531 x 250 mm | |
250 mm |