Learn More
Kinesis™ Gaschromatographie-Schläuche aus PEEK
Ein ausgezeichneter Ersatz für Edelstahlschläuche
85.55 CHF - 800.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13069892
|
Kinesis™
02006-02 |
Rot | 0,005 in. | 5 ft. | 483 bar (7000 psi) |
134.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13039882
|
Kinesis™
02006-00 |
Naturfarben | 0,01 in. | 5 ft. | 483 bar (7000 psi) |
85.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13009902
|
Kinesis™
02006-33 |
Gelb | 0,007 in. | 50 ft. | 483 bar (7000 psi) |
464.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13099882
|
Kinesis™
02006-20 |
Orange | 0,02 in. | 5 ft. | 483 bar (7000 psi) |
92.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13029892
|
Kinesis™
02006-30 |
Grün | 0,03 in. | 5 ft. | 483 bar (7000 psi) |
85.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13039902
|
Kinesis™
02006-04 |
Naturfarben | 0,04 in. | 5 ft. | 345 bar (5000 psi) |
85.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13059882
|
Kinesis™
02006-19 |
Blau | 0,01 in. | 50 ft. | 483 bar (7000 psi) |
464.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13049892
|
Kinesis™
02006-29 |
Grün | 0,03 in. | 100 ft. | 7000 psi |
800.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Ein ausgezeichneter Ersatz für Edelstahlschläuche
Kann anstelle von Edelstahlschläuchen in den meisten flüssigen Analysesystemen verwendet werden
- Biokompatibel, inert und einfach zu schneiden
- Ideal für Hochdruckanwendungen
- Große Auswahl an Außen- und Innendurchmessern
- Die zahlreichen Größen sind farbcodiert für einfaches Erkennen des Innendurchmessers
Spezifikation
Hochdruckanwendungen |