Learn More
Kinesis™ Gaschromatographie-Schläuche aus PEEK
Ein ausgezeichneter Ersatz für Edelstahlschläuche
Marke:  Kinesis™ 02006-33
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13009902
  • 464.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein ausgezeichneter Ersatz für Edelstahlschläuche
Kann anstelle von Edelstahlschläuchen in den meisten flüssigen Analysesystemen verwendet werden
  • Biokompatibel, inert und einfach zu schneiden
  • Ideal für Hochdruckanwendungen
  • Große Auswahl an Außen- und Innendurchmessern
  • Die zahlreichen Größen sind farbcodiert für einfaches Erkennen des Innendurchmessers
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche für die Chromatographie
Hochdruckanwendungen
50 ft.
483 bar (7000 psi)
Gelb
0,007 in.
PEEK