Learn More
Kinesis™ Gaschromatographie-Schläuche aus PEEK
Ein ausgezeichneter Ersatz für Edelstahlschläuche
Marke: Kinesis™ 02006-19
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein ausgezeichneter Ersatz für Edelstahlschläuche
Kann anstelle von Edelstahlschläuchen in den meisten flüssigen Analysesystemen verwendet werden
- Biokompatibel, inert und einfach zu schneiden
- Ideal für Hochdruckanwendungen
- Große Auswahl an Außen- und Innendurchmessern
- Die zahlreichen Größen sind farbcodiert für einfaches Erkennen des Innendurchmessers
Spezifikation
Schläuche für die Chromatographie | |
Hochdruckanwendungen | |
50 ft. | |
483 bar (7000 psi) |
Blau | |
0,01 in. | |
PEEK |