Learn More
Grant Instruments™ Nicht-gerührtes Wasserbad
Die optimale Wahl für Schulen und Hochschulen, die ein einfaches, anwenderfreundliches, aber hochwertiges Wasserbad benötigen. Die Bodenwanne ist standardmäßig inbegriffen. (Der Deckel ist separat erhältlich.) Das JBA-Sortiment umfasst drei Modelle: 5 l, 12 l und 18 l.
Marke:  Grant Instruments™ JBA12
490.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10505515
  • 805.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die optimale Wahl für Schulen und Hochschulen, die ein einfaches, anwenderfreundliches, aber hochwertiges Wasserbad benötigen. Die Bodenwanne ist standardmäßig inbegriffen. Das JBA-Sortiment umfasst drei Modelle: 5 l, 12 l und 18 l.
  • Temperaturbereich der Umgebung von +5 bis 95 ºC
  • Stabilität: ± 0.5 ºC
  • Einzigartige Set and Forget™-Technologie – schnelles Aufheizen und zuverlässige TemperaturregelungEinfache, intuitive Regelungen – schnelle und einfache Temperatureinstellung Praktische Frontplattenverriegelung – deaktiviert die Bedienelemente auf der Vorderseite und verhindert unbeabsichtigte Änderungen Edelstahltank – Edelstahl, mit langlebiger polierter Oberfläche 3 Jahre Garantie
    Bestellinformation
    Lid is sold separately.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Wasserbad
DIN 58966
800 W, 230 V
JBA12
365 x 360 x 225 mm
360 mm
380 mm
800 W
Digital
12 l
Umgebungstemperatur +5 °C bis 95 °C
Rostfreier Stahl
3 Jahre Herstellergarantie
365 mm
225 mm
230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Nicht-gerührtes Wasserbad >