Learn More
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel
Sorgt für einen gleichmäßigen und kontinuierlichen 100 °C-Betrieb. Das Grant Instruments™ SSB Aqua Plus analoge Siedebad kocht nicht über und erzeugt keine Spritzer oder übermäßigen Dampf.
Marke:  Grant Instruments™ SBB AQUA 12 PLUS
1253.11 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11446437
  • 1365.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der einstellbare Energieregler sorgt für ein gleichmäßiges Sieden
  • Niveaukonstanter für gleichbleibenden Flüssigkeitsfüllstand
  • Fester Thermowächter -unabhängige Sicherheitsfunktion
  • Einfache, intuitive Bedienelemente – schnelle und einfache Temperatureinstellung
  • Robustes und zuverlässiges Design, das dem täglichen Verschleiß standhält
  • Verschiedene Größen für individuelle Anwendungen
  • Tropffreier Polycarbonat-Deckel standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • 3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 l
3 Jahre
230 V
100 °C
390 x 385 x 270 mm
Name des Produkts
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel > Fassungsvermögen: 12 l