Learn More
BINDER™ Schüttler 'Universal'
Schüttler Universal - Schüttler und Steuerung mit Flachbandkabel verbunden, universell einsetzbar , 100 – 240 V, 50/60 Hz
Marke: BINDER™ 8012-1771
3510.87 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anschluss über Flachbandkabel
- Universell einsetzbar
Spezifikation
20 mm | |
5 to 220 rpm | |
4°C to 45°C | |
EU | |
50/60 Hz | |
Schüttler „Universal“ – Schüttler und Steuerung mit Flachbandkabel verbunden, universell einsetzbar, 100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
BINDER Kammern Kammern CB170, CB220 |
2 kg | |
100/240 V | |
Universalschüttler | |
39.2°F to 113°F | |
Glas | |
UNIVERSAL-SCHÜTTLER | |
Nein |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Schüttler 'Universal' > Kann verwendet werden mit: BINDER™ CB 170, CB 220
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur