Learn More
Contec™ Universal-Ersatzbecher
Aus einem einzigartigen, robusten und leichten Polypropylen-Copolymer-Kunststoff. Contec™ Universal-Ersatzeimer sind farblich gekennzeichnet, um die Unterscheidung zwischen Abfall und frischer Lösung zu vereinfachen.
65.85 CHF - 78.03 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13436868
|
Contec™
UBKT0004 |
Grau | 20 l | N/A | ||||||
16635672
![]() ![]() |
Contec™
UBKT0005 |
Rot | 20 l |
65.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15332174
![]() ![]() |
Contec™
UBKT0006 |
Blau | 20 l |
65.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Für Contec™ Doppeleimersysteme aus Edelstahl und Polypropylen
- Kompatibel mit allen gängigen Desinfektionsmittellösungen und den meisten gängigen Lösungsmitteln
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten
- Austauschbar
- Leistung: 5 gal. (20 l) oder 6.5 gal. (25 l)
- Rollwagen separat bestellbar
Spezifikation
Becher | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Unsteril |