Learn More
Contec™ Universal-Ersatzbecher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus einem einzigartigen, robusten und leichten Polypropylen-Copolymer-Kunststoff. Contec™ Universal-Ersatzeimer sind farblich gekennzeichnet, um die Unterscheidung zwischen Abfall und frischer Lösung zu vereinfachen.
Marke:  Contec™ UBKT0005
49.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16635672
  • 65.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Für Contec™ Doppeleimersysteme aus Edelstahl und Polypropylen
  • Kompatibel mit allen gängigen Desinfektionsmittellösungen und den meisten gängigen Lösungsmitteln
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten
  • Austauschbar
  • Fassungsvermögen: 5 gal. (20 l) oder 6,5 gal. (25 l)
  • Rollwagen separat bestellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Becher
Polypropylen
5 gal.
Wiederverwendbar
Für verschiedene Arten von Wagen und Auswringern
20 l
Autoklavierbar
Rot
Verwendung in der Pharmazie, Medizintechnik, biotechnologischen Fertigung, Life Sciences und Labor-Reinräumen
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1016437-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/01/2024 Catalog NumberUBKT0005
Chargennummer1007212-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/01/2024 Catalog NumberUBKT0005
Chargennummer998370-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/09/2023 Catalog NumberUBKT0005
Chargennummer998369-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/09/2023 Catalog NumberUBKT0005
Chargennummer980703-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/06/2023 Catalog NumberUBKT0005
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Universal-Ersatzbecher > Farbe: Rot, 5 gal.