Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke:  Fisherbrand™ PH114R/4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15515679
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dispenserrollen mit Indikatorstreifen 5m lang, 7mm breit. Mit Farbtabelle zur Bestimmung des Farbwechsels.
Typ: pH
pH: 1 - 14
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 14
4 Rolle
5 m
Rolle
Universal-pH-Indikatorpapier
7 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH Range: 1 to 14; Roll; Dimensions (L x W): 5m x 7mm