Learn More
Corning™ Universeller linearer Pipettenständer
Praktische Pipettenlagerung
53.72 CHF - 75.34 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pipettenständer |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | POM |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipetten |
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16389921
![]() |
Corning™
6066 |
Orange | 4 | Einkanalige Pipetten (4) oder Mehrkanalpipetten (2) |
53.72 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16399921
![]() |
Corning™
6067 |
Durchsichtig | 4 | Einkanalige Pipetten (4) oder Mehrkanalpipetten (2) |
53.72 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16309931
![]() |
Corning™
6068 |
Durchsichtig | 6 | Einkanalige Pipetten (6) oder Mehrkanalpipetten (3) |
75.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Universeller linearer Corning™ Ständer für vier Pipetten (vier Einkanal-, maximal zwei 8-Kanal- oder 12-Kanalpipettierer)
Spezifikation
Pipettenständer | |
POM | |
Pipetten | |
11 cm |
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
1/Packung | |
23,8 cm |