Learn More
Corning™ Universeller linearer Pipettenständer
Praktische Pipettenlagerung
Marke: Corning™ 6067
Beschreibung
Universeller linearer Corning™ Ständer für vier Pipetten (vier Einkanal-, maximal zwei 8-Kanal- oder 12-Kanalpipettierer)
Spezifikation
Pipettenständer | |
Nicht autoklavierbar | |
Einkanalige Pipetten (4) oder Mehrkanalpipetten (2) | |
4 | |
Pipetten | |
30,6 cm | |
23,8 cm |
Polyoxymethylen | |
Durchsichtig | |
POM | |
Unsteril | |
1/Packung | |
11 cm |