Learn More
Fisherbrand™ Universelle GC-Kapillaranschlüsse
Für präzise Verbindungen von Quarzglas-Kapillarsäulen in der Gaschromatographie. Fisherbrand™ Universal-GC-Kapillarsteckverbinder sind gerade oder Y-förmige Steckverbinder zum Verbinden aller Säulen mit einem Innendurchmesser von 0.20-0.53 mm und einem Außendurchmesser von 0.30-0.75 mm.
101.00 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Typ | Universaler Kapillar-Verbinder |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 0.30 bis 0.75 mm |
Enthält | Polypropylenbox |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.20 bis 0.53 mm |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16358347
|
Fisherbrand™
|
Gerade | Quarzglas-Kapillarsäulen in GC |
101.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11838951
|
Fisherbrand™
|
Y-förmig | Quarzglas-Kapillarsäulen in GC |
222.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Universelle Kapillarsteckverbinder erhältlich in:- Gerader Kapillaranschluss für den Anschluss von 2 Säulen
- Y-förmiger Kapillaranschluss zum Anschluss von 3 Säulen
Spezifikation
Universaler Kapillar-Verbinder | |
Polypropylenbox | |
Durchsichtig |
0.30 bis 0.75 mm | |
0.20 bis 0.53 mm | |
Quarzglas-Kapillarsäulen in GC |