Learn More
Fisherbrand™ Universelle GC-Kapillaranschlüsse
Für präzise Verbindungen von Quarzglas-Kapillarsäulen in der Gaschromatographie. Fisherbrand™ Universal-GC-Kapillarsteckverbinder sind gerade oder Y-förmige Steckverbinder zum Verbinden aller Säulen mit einem Innendurchmesser von 0.20-0.53 mm und einem Außendurchmesser von 0.30-0.75 mm.
Marke: Fisherbrand™ 02 17 0473
210.90 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Universelle Kapillarsteckverbinder erhältlich in:- Gerader Kapillaranschluss für den Anschluss von 2 Säulen
- Y-förmiger Kapillaranschluss zum Anschluss von 3 Säulen
Spezifikation
Universaler Kapillar-Verbinder | |
Y-förmig | |
1/Karton | |
Durchsichtig |
0,30 bis 0,75 mm | |
Polypropylenbox | |
0,20 bis 0,53 mm | |
Quarzglas-Kapillarsäulen in GC |