Learn More
Fisherbrand™ Universelle GC-Kapillaranschlüsse
Für präzise Verbindungen von Quarzglas-Kapillarsäulen in der Gaschromatographie. Fisherbrand™ Universal-GC-Kapillarsteckverbinder sind gerade oder Y-förmige Steckverbinder zum Verbinden aller Säulen mit einem Innendurchmesser von 0.20-0.53 mm und einem Außendurchmesser von 0.30-0.75 mm.
Marke: Fisherbrand™
95.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Universelle Kapillarsteckverbinder erhältlich in:- Gerader Kapillaranschluss für den Anschluss von 2 Säulen
- Y-förmiger Kapillaranschluss zum Anschluss von 3 Säulen
Spezifikation
Universaler Kapillar-Verbinder | |
Gerade | |
10/Karton | |
Durchsichtig |
0,30 bis 0,75 mm | |
Polypropylenbox | |
0,20 bis 0,53 mm | |
Quarzglas-Kapillarsäulen in GC |