Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Arbeitssportschuhe O1
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Arbeitssportschuhe O1 bestehen aus wasserfestem Strickgewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
115.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Weiß |
Ösenmaterial | Edelstahl |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16358141
|
ABEBA™
36772/35 |
35 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16368141
|
ABEBA™
36772/36 |
36 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16378141
|
ABEBA™
36772/37 |
37 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16388141
|
ABEBA™
36772/38 |
38 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16398141
|
ABEBA™
36772/39 |
39 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16308151
|
ABEBA™
36772/40 |
40 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16318151
|
ABEBA™
36772/41 |
41 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16328151
|
ABEBA™
36772/42 |
42 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16338151
|
ABEBA™
36772/43 |
43 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16348151
|
ABEBA™
36772/44 |
44 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16358151
|
ABEBA™
36772/45 |
45 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16368151
|
ABEBA™
36772/46 |
46 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16378151
|
ABEBA™
36772/47 |
47 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16388151
|
ABEBA™
36772/48 |
48 |
115.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ulliAtmungsaktiv, leicht, bequem/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfestes und atmungsaktives Strickgewebe/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD | |
Weiß | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Sportschuhe | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |
Schnüre | |
Edelstahl | |
Textil | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
1 Paar |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.