Learn More
ABEBA™ Uni6 Sicherheitssportschuhe S3, schwarz
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Sicherheitssportschuhe S3 bestehen aus schwarzem reiß- und wasserfestem Gewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
120.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Ösenmaterial Stahl
Auskleidungsmaterial Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
Ösenausführung Gepolstert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16327971
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/35
35
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16337971
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/36
36
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16347971
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/37
37
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16357971
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/38
38
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16367971
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/39
39
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16377971
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/40
40
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16387971
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/41
41
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16397971
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/42
42
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16307981
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/43
43
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16317981
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/44
44
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16327981
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/45
45
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16337981
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/46
46
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16347981
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/47
47
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16357981
Unterlagen ansehen
ABEBA™
31628/48
48
120.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Stil/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliZug- und wasserfestes Gewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Schnüre
Stahl
Gepolstert
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend
Trainer
1 Paar
Wasser
Schwarz
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
Textil
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
Stahl
EN ISO 20345:2012
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Sicherheitssportschuhe S3, schwarz