Learn More
ABEBA™ Uni6 Sicherheitssportschuhe S3, schwarz
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Sicherheitssportschuhe S3 bestehen aus schwarzem reiß- und wasserfestem Gewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke:  ABEBA™ 31628/37
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16347971
  • 120.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Stil/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliZug- und wasserfestes Gewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Schwarz
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
Textil
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend
Trainer
1 Paar
Wasser
Schnüre
Stahl
Gepolstert
37
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
Stahl
EN ISO 20345:2012
Ja
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Sicherheitssportschuhe S3, schwarz > Größe:37