Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitsloafer O2
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Arbeitsloafer O2 aus wasserfesten und chemikalienbeständigen Mikrofasern verfügen über eine waschbare, rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 36741/41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliHygiene und Komfort/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/liliWaschbar bei 30 deg;C/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
41 | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
Schwarz | |
Mikrofaser | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Loafer | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitsloafer O2 > Größe:41
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur