Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitsloafer O2
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Arbeitsloafer O2 aus wasserfesten und chemikalienbeständigen Mikrofasern verfügen über eine waschbare, rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke:  ABEBA™ 36741/40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16368131
  • 98.65 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ulliHygiene und Komfort/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/liliWaschbar bei 30 deg;C/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
40
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
1 Paar
Wasser
Schwarz
Mikrofaser
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend
Loafer
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340
Ja
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitsloafer O2 > Größe: 40