Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messzylinder aus Borosilliatglas der Klasse A in hoher Ausführung
Aus Borosilikatglas gefertigt, entspricht EN ISO 4788. BRAND™ Blaubrand™ Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit integriertem Ausgießer, dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Die Graduierungen sind zur einfachen Volumenbeurteilung in blauer Emaillefarbe markiert.
Marke:  BRAND™ 32105
27.22 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11874150
  • 30.25 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht DIN ISO 4788
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit integriertem Ausguss und stabilem Sechskantfuß
  • Graduierungen in blauer Emaillefarbe zu einfachen Bestimmung des Volumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Blau
DIN EN ISO 4788
115 mm
Graduierte Messzylinder
5 mL
DE-M-Markierung, blaue Emailgraduierungen
Autoklavierbar
Volumenaufnahme
Rund
A
± 0,05 ml
Borosilikatglas
Chargenzertifikat
0,1 mL
0,1 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    66
    Stunden
    23
    Minuten
    14
    Sekunden
    30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    52
    Stunden
    23
    Minuten
    14
    Sekunden
    30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messzylinder aus Borosilliatglas der Klasse A in hoher Ausführung > Kapazität: 5 ml