Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Undercounter Cabinet on Casters made from fire-retardant particleboard body.
459.00 CHF - 706.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Schranktyp | Mobil |
Zertifizierung/Konformität | EN 16121 |
Türtyp | Fest |
Anzahl Einschübe | 1 |
Product Code | Brand | Abmessungen (T x B x H) | Anzahl Türen | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Abmessungen (T x B x H) | Anzahl Türen | Price | Quantity & Availability | |||||
17487413
|
BICASA
TN.DL.0600.630 |
600 x 520 x 630 mm | 1 |
459.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17497413
|
BICASA
TN.DL.0600.760 |
600 x 520 x 760 mm | 1 |
483.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17407423
|
BICASA
TN.DO.0900.760 |
900 x 520 x 760 mm | 2 |
640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17417423
|
BICASA
TN.DO.1200.760 |
1200 x 520 x 760 mm | 2 |
706.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Undercounter cabinets on casters
- EN 16121:2017 Certification/Compliance
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads)
- 2 with lockable with brake, Height 100 mm
- Doors: 270° degrees opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width 500 mm + 20 mm of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
- Available Facade Colors: Gray, Red, Blue, Anthracite
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
EN 16121 | |
1 | |
Ja |
Mobil | |
Fest | |
4 Schwenkrollen aus Kunststoff, 2 Rollen mit verriegelbarer Bremse | |
Hellgrau |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BICASA Undercounter Cabinet on Casters