Learn More
Köttermann Untertischschrank für Säuren und Basen
Dieser aus langlebigem Polypropylen gefertigte Untertischschrank zur Aufbewahrung von Säuren und Basen ist so konstruiert, dass er die aggressiven Bedingungen aushält, die durch korrosive Säuredämpfe entstehen.Flüssigkeitsdichte Ausziehtabletts bieten einfachen Zugriff und minimieren gleichzeitig Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
1135.00 CHF - 4455.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polypropylen |
Ausführung der Tür | Aufklappbar, Schublade |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säuren- und Basenlager |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Konfiguration | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Konfiguration | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17312179
|
Köttermann
377-0023 |
520 x 450 x 720 mm | 1 Tür mit Linksanschlag, 1 Auszug | Kein Belüftungsventilator | N/A | ||||
17392169
|
Köttermann
377-0021 |
520 x 450 x 720 mm | 1 Tür mit Linksscharnier, 2 Auszüge | Kein Belüftungsventilator | N/A | ||||
17302179
|
Köttermann
377-0022 |
520 x 450 x 720 mm | 1 Tür mit Rechtsscharnier, 2 Auszüge | Kein Belüftungsventilator |
1445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17322179
|
Köttermann
377-0024 |
520 x 450 x 720 mm | 1 Tür mit Rechtsanschlag, 1 Auszug | Kein Belüftungsventilator |
1280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17332169
|
Köttermann
377-0015 |
515 x 600 x 720 mm | 1 Tür mit Scharnier links 1 Schubfach für Behälter | Kein Belüftungsventilator |
1735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17332159
|
Köttermann
377-0005 |
515 x 600 x 720 mm | 1 Tür mit Scharnier links, 2 Schubladen | Kein Belüftungsventilator |
1605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17342169
|
Köttermann
377-0016 |
515 x 600 x 720 mm | 1 Tür mit Rechtsscharnier, 1 Schublade für Behälter | Kein Belüftungsventilator |
1735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17342159
|
Köttermann
377-0006 |
515 x 600 x 720 mm | 1 Tür mit Rechtsscharnier, 2 Schubladen | Kein Belüftungsventilator |
1605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17392159
|
Köttermann
377-0011 |
515 x 900 x 720 mm | 2 Türen, 3 Schubladen | Belüftungsventilator |
3945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17352169
|
Köttermann
377-0017 |
515 x 900 x 720 mm | 2 Türen, 3 Schubladen (1 für Behälter) | Kein Belüftungsventilator |
2740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17352159
|
Köttermann
377-0007 |
515 x 900 x 720 mm | 2 Türen, 4 Schubladen | Kein Belüftungsventilator |
2830.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17302169
|
Köttermann
377-0012 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 Türen, 3 Schubladen | Belüftungsventilator |
4040.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17362169
|
Köttermann
377-0018 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 Türen, 3 Schubladen (1 für Behälter) | Kein Belüftungsventilator |
2830.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17362159
|
Köttermann
377-0008 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 Türen, 4 Schubladen | Kein Belüftungsventilator |
2920.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17312169
|
Köttermann
377-0013 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 Türen, 3 Schubladen | Belüftungsventilator |
4130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17372169
|
Köttermann
377-0019 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 Türen, 3 Schubladen (1 für Behälter) | Kein Belüftungsventilator |
2920.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17372159
|
Köttermann
377-0009 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 Türen, 4 Schubladen | Kein Belüftungsventilator |
3015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17322169
|
Köttermann
377-0014 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 Türen, 3 Schubladen | Belüftungsventilator |
4455.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17382169
|
Köttermann
377-0020 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 Türen, 3 Schubladen (1 für Behälter) | Kein Belüftungsventilator |
3250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17382159
|
Köttermann
377-0010 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 Türen, 4 Schubladen | Kein Belüftungsventilator |
3345.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Sichere Lagerung korrosiver, nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe, Säuren und Basen getrennt
- Schrankgestell und Ausziehtabletts aus widerstandsfähigem Polypropylen
- Flüssigkeitsdichte Schubladen auf reibungsarmen PTFE-Streifen mit Ausziehanschlag
- Entfernung aggressiver Dämpfe durch optionale Belüftung mit einem externen Lüfter
- Korrosionsbeständige Schlösser und Scharniere
- Ideal für die Installation unter Hochleistungsabzügen
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Aufklappbar, Schublade | |
Säuren- und Basenlager |