Learn More
Köttermann Untertischschrank für Säuren und Basen
Dieser aus langlebigem Polypropylen gefertigte Untertischschrank zur Aufbewahrung von Säuren und Basen ist so konstruiert, dass er die aggressiven Bedingungen aushält, die durch korrosive Säuredämpfe entstehen.Flüssigkeitsdichte Ausziehtabletts bieten einfachen Zugriff und minimieren gleichzeitig Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
Marke: Köttermann 377-0012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sichere Lagerung korrosiver, nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe, Säuren und Basen getrennt
- Schrankgestell und Ausziehtabletts aus widerstandsfähigem Polypropylen
- Flüssigkeitsdichte Schubladen auf reibungsarmen PTFE-Streifen mit Ausziehanschlag
- Entfernung aggressiver Dämpfe durch optionale Belüftung mit einem externen Lüfter
- Korrosionsbeständige Schlösser und Scharniere
- Ideal für die Installation unter Hochleistungsabzügen
Spezifikation
2 Türen, 3 Schubladen | |
Aufklappbar, Schublade | |
Belüftungsventilator | |
Polypropylen |
515 x 1100 x 720 mm | |
Säuren- und Basenlager | |
Weiß |