Learn More
Köttermann Untertischschrank für Säuren und Basen
Dieser aus langlebigem Polypropylen gefertigte Untertischschrank zur Aufbewahrung von Säuren und Basen ist so konstruiert, dass er die aggressiven Bedingungen aushält, die durch korrosive Säuredämpfe entstehen.Flüssigkeitsdichte Ausziehtabletts bieten einfachen Zugriff und minimieren gleichzeitig Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
Marke:  Köttermann 377-0005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17332159
  • 1605.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sichere Lagerung korrosiver, nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe, Säuren und Basen getrennt
  • Schrankgestell und Ausziehtabletts aus widerstandsfähigem Polypropylen
  • Flüssigkeitsdichte Schubladen auf reibungsarmen PTFE-Streifen mit Ausziehanschlag
  • Entfernung aggressiver Dämpfe durch optionale Belüftung mit einem externen Lüfter
  • Korrosionsbeständige Schlösser und Scharniere
  • Ideal für die Installation unter Hochleistungsabzügen
Spezifikation
Spezifikation
1 Tür mit Scharnier links, 2 Schubladen
Aufklappbar, Schublade
Kein Belüftungsventilator
Polypropylen
515 x 600 x 720 mm
Säuren- und Basenlager