Learn More
Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum, Unterbau
Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung von temperaturempfindlichen Produkten, der Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke:  Liebherr™ LKUEXV1610
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10729575
  • 2488.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Ex-geschütztes Unterbau Labor Kühlgerät mit Glastür, Breite 600mm, Bruttoinhalt 141 L. 
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, 3 verstellbare Glasplatten 440mm(W) x 420mm(D), aussen weiss, innen Polystyrol in gewerblicher Ausführung, dynamische Kühlung. 
  • Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Anschlusswert 1,0A, 230v/50/1-ph, Energieverbrauch 315 kWh/a 
  • 130 Liter Nutzinhalt
  • Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
  • Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
  • Zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
  • Schloss, Türanschlag wechselbar, selbstschliessende Tür
  • Rostbelastung 40 kg
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum, Unterbau > Fassungsvermögen:141 L