Learn More
Epredia™ UltraVision LP-Detektionssystem
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP Detektionssystem: HRP-Polymer ist ein empfindliches Detektionssystem auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie.
1960.00 CHF
Spezifikation
Chromagen Nicht enthalten
Spezifität Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Lagerungsbedingungen Lagerung bei 2 bis 8 °C. Jede einzelne Komponente ist 18 Monate lang stabil.
Enzym Peroxidase
Produktlinie Lab Vision™, UltraVision™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12624007
Unterlagen ansehen
Epredia™
TL-060-HL
60mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie ein empfindliches Detektionssystem auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ LP Detektionssystem: HRP-Polymer.
UltraVision LP steht für modernste Technologie in der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Dieses Polymersystem der zweiten Generation besteht aus kleineren Polymeruntereinheiten, welche die Konflikte bei der Bindung des Zielproteins minimieren. Verminderte Konflikte bei der Bindung führen zu einer gleichmäßigeren Färbung und besseren Signalverstärkung.1 Schließlich gibt dies dem Anwender eine höhere Sensitivität und Antikörperwirksamkeit.2 Mit UltraVision LP wird weniger Antikörper verbraucht und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis erzielt. Da UltraVision LP Biotin-frei ist, stellt die bei herkömmlichen Nachweismethoden auf Biotin-Basis auftretende Hintergrundfärbung kein Problem mehr dar.
  • Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidase
  • Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Enthält:
TL-060-HL: 60 ml Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-060-PB), 60 ml HRP-Polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-125-PB), 125 ml HRP-Polymer (TL-125-PH)
Anmerkung:
Das UltraVision Detektionssystem dient zum Nachweis eines spezifischen Maus-IgG- oder Kaninchen-IgG-Antikörpers, der im Gewebeschnitt an ein Antigen gebunden ist. Der spezifische Antikörper wird von einer universalen Sekundärantikörper-Formulierung lokalisiert, die mit einem Enzym-markierten Polymer konjugiert ist und Maus- und Kaninchen-Immunoglobuline erkennt. Der Polymerkomplex wird dann durch ein geeignetes Substrat/Chromogen sichtbar gemacht.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht enthalten
Lagerung bei 2 bis 8 °C. Jede einzelne Komponente ist 18 Monate lang stabil.
Lab Vision™, UltraVision™
Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Peroxidase
Nicht enthalten
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ UltraVision LP-Detektionssystem