Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
256.00 CHF - 532.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | RFA-Spektrometer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdeckung der Probe |
Material | Ultralen |
Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 100 °C |
Dicke | 0,16 mil |
Produktcode | Marke | Dicke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12594316
|
Cole-Parmer™
3526 |
0,16 mil | Fensterfolie | N/A | ||||||
15390562
|
Cole-Parmer™
3525 |
0,16 mil | Fensterfolie |
256.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ideal for light-element analysis.
- Heat resistant up to 100°C (212°F).
- Reasonably chemically resistant.
- Compatible with X-Cell™ sample cups.
- Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
- Ultralene™ film offers the best balance between X-ray transmission, chemical resistivity, strength, and purity.
- The 4 μm (0.16 mil) thickness allows for a greater degree of X-ray transmission and makes it ideal for light-element analysis.
- It is heat resistant up to 100°C (212°F) and is reasonably resistant to acids, bases, and many organic chemicals, but can be attacked by aromatic and halogenated hydrocarbons.
Bestellinformation
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Spezifikation
RFA-Spektrometer | |
Ultralen | |
0,16 mil |
Abdeckung der Probe | |
Bis zu 100 °C |