Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
Marke:  Cole-Parmer™ 3526
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12594316
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Weniger Leckagen, die das Spektralphotometer beschädigen könnten
Bestellinformation
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Spezifikation
Spezifikation
RFA-Spektrometer
Circles
6.35 cm
Ultralen
Bis zu 100 °C
Fensterfolie
2.5 Zoll
Abdeckung der Probe
500/Box
0,16 mil
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Ultralene XRF Window Film > Ultralen Film, Kreise