Learn More
Edwards Vacuum™ Ultragrade™ Schmieröl
Das beliebteste Öl für Drehschieberpumpe mit ausgezeichneten Schmier- und Dampfdruckeigenschaften.
200.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schmieröl
Format Öl
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer, Elektronenmikroskope, Beschichtung mittels Sputterverfahren, Oberflächenuntersuchungen, UHV-Systeme, Leckprüfung, Fernsehbildröhren, Anreicherungsventile, Destillation, Raumstudien, Öfen, EB-Schweißgeräte, Imprägnierung, Pumpen von Chemikalien, Verpackung, Metallbeschichtung
Zertifizierung/Konformität ROHS
Druck Dampfdruck 1 x 108 mbar bei 20 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10431991
Unterlagen ansehen
Edwards Vacuum™
H11025013
4000 mL
200.00 CHF
4 Liter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt in einem einzigartigen Hydroverfahren, bei dem Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff sowie die aromatischen Kohlenwasserstoffe eliminiert werden, sodass nur eine klare Grundsubstanz ohne Verunreinigungen verbleibt.
  • In Kombination mit Additiven bieten die Performance Öle eine verbesserte Vakuumleistung, thermische und oxidative Stabilität sowie Rosthemmung.
  • Die im Öl enthaltenen Antioxidantien ermöglichen einen Pumpenbetrieb bei hohen Betriebstemperaturen ohne Öldegradierung, sodass weniger Ölwechsel erforderlich sind.
  • Die beste Wahl für große Pumpen, die für Hochleistungsanwendungen mit Zyklusbetrieb eingesetzt werden.
  • Weitere Anwendungen sind Massenspektrometer, Elektronenmikroskope, Feinfilmapplikation, Oberflächenstudien, UHV-Systeme, Leckagedetektion, TV-Röhren, Hochleistungsventile usw.
Spezifikation
Spezifikation
Schmieröl
Massenspektrometer, Elektronenmikroskope, Beschichtung mittels Sputterverfahren, Oberflächenuntersuchungen, UHV-Systeme, Leckprüfung, Fernsehbildröhren, Anreicherungsventile, Destillation, Raumstudien, Öfen, EB-Schweißgeräte, Imprägnierung, Pumpen von Chemikalien, Verpackung, Metallbeschichtung
Dampfdruck 1 x 108 mbar bei 20 °C
Öl
ROHS
352 cSt bei 20 °C, 103 cSt bei 40 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edwards Vacuum™ Ultragrade™ Schmieröl