Learn More
Thermo Scientific™ Absperrventile und Verteilerhähne für Ionenaustauscher
Verwenden Sie diese PVC-Ventile für vollentsaltztes Wasser. Erhältlich mit gerader oder abgewinkelter Ausslasstülle. Zur Verwendung mit Thermo Scientific Ionenaustauschern.
Marke:  Thermo Scientific™ 50155456
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15453452
  • 406.02 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
Verwenden Sie diese PVC-Ventile für hochreines Wasser. Thermo Scientific™ Dosier- und Absperrhähne für hochreines Wasser werden mit Ionenaustauschern hinter den Tanks verwendet und sind mit gerader oder abgewinkelter Auslasstülle erhältlich.
  • Für die Verwendung mit vollentsaltztem Wasser
  • Erhältlich mit gerader oder abgewinkelter Auslasstülle (90°)
  • Material: PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinwasserauslass, gerade
Ultra Pure Wasserdispensierauslass
PVC
50 mm
SDI-Systeme; Reinwasserauslass
R 3/4 in. Überwurfmutter
120 mm
50 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Absperrventile und Verteilerhähne für Ionenaustauscher >