Learn More
Thermo Scientific™ Absperrventile und Verteilerhähne für Ionenaustauscher
Verwenden Sie diese PVC-Ventile für vollentsaltztes Wasser. Erhältlich mit gerader oder abgewinkelter Ausslasstülle. Zur Verwendung mit Thermo Scientific Ionenaustauschern.
406.02 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15453452
|
Thermo Scientific™
50155456 |
Reinwasserauslass, gerade | R 3/4 in. Überwurfmutter |
406.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie diese PVC-Ventile für hochreines Wasser. Thermo Scientific™ Dosier- und Absperrhähne für hochreines Wasser werden mit Ionenaustauschern hinter den Tanks verwendet und sind mit gerader oder abgewinkelter Auslasstülle erhältlich.
- Für die Verwendung mit vollentsaltztem Wasser
- Erhältlich mit gerader oder abgewinkelter Auslasstülle (90°)
- Material: PVC
Spezifikation
PVC |