Learn More
3M™ Ultra-strapazierfähiges Bodenbeschriftungsband 971
Ultra Durable Floor Marking Tape 971
240.00 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 51 mm x 33 m |
---|---|
Breite (metrisch) | 50,8 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17217790
|
3M™
7010300943 |
Gelb |
269.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17227790
|
3M™
7010337213 |
Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
17237790
|
3M™
7010337214 |
Weiß | N/A | N/A | N/A | |||||
17247790
|
3M™
7010379512 |
Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17257800
|
3M™
7100166473 |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
17267800
|
3M™
7100167106 |
Grün | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Excellent abrasion resistance
- Withstands lifting from forklift traffic
- Bright colors for high visibility
- Resists moisture and many chemicals
- Sticks on contact and stays where you put it
- Promotes clean removal without solvents and scraping
- Available in a variety of colours
Spezifikation
51 mm x 33 m | |
50,8 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Ultra-strapazierfähiges Bodenbeschriftungsband 971