Learn More
3M™ Ultra-strapazierfähiges Bodenbeschriftungsband 971
Ultra Durable Floor Marking Tape 971
Marke:  3M™ 7010337214
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17237790
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Hält dem Anheben mit Gabelstaplern stand
  • Helle Farben für hohe Sichtbarkeit
  • Beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien
  • Haftet auf Kontakt und bleibt dort, wo Sie es anbringen
  • Fördert die saubere Entfernung ohne Lösungsmittel und Schaben
  • In verschiedenen Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
51 mm x 33 m
32,9 m
50,8 mm
Weiß
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Ultra-strapazierfähiges Bodenbeschriftungsband 971 > Weiß