Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Qualitätskontrolletiketten 150 x 150 mm
Speziell konstruierte hochwertige Etiketten mit ultrafester Haftfolie. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Qualitätskontrolletiketten 150 x 150 mm sind ideal für den Einsatz mit Säcken, Fässern, Boxen, Kisten, Beuteln und mehr.
61.55 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Ultrafest klebend (UA) – Hochfeste Papieretiketten mit Folienrückseite |
---|---|
Material | Papier |
Produkttyp | Ultrafest klebendes Etikett |
Etiketten pro Bogen | 250 pro Rolle |
Anzahl pro Packung | 250/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15128678
|
Sampling Systems™
8220A-001 |
Rot |
61.55 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15809481
|
Sampling Systems™
8220A-004 |
Blau |
61.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15819481
|
Sampling Systems™
8220A-005 |
Schwarz |
61.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15829481
|
Sampling Systems™
8220A-006 |
Weiß |
61.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15889471
|
Sampling Systems™
8220A-002 |
Grün |
61.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15899471
|
Sampling Systems™
8220A-003 |
Gelb |
61.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
- Großer Schreibbereich
- Jede Rolle einzeln verpackt
- Ideal zum Versiegeln von staubigen Säcken
- Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
- Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
- Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
Spezifikation
Ultrafest klebend (UA) – Hochfeste Papieretiketten mit Folienrückseite | |
Ultrafest klebendes Etikett | |
250/Packung | |
150 x 150 mm |
Papier | |
250 pro Rolle | |
−20 bis 70 °C |