Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Qualitätskontrolletiketten 150 x 150 mm
Speziell konstruierte hochwertige Etiketten mit ultrafester Haftfolie. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Qualitätskontrolletiketten 150 x 150 mm sind ideal für den Einsatz mit Säcken, Fässern, Boxen, Kisten, Beuteln und mehr.
Marke:  Sampling Systems™ 8220A-006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829481
  • 61.55 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
  • Großer Schreibbereich
  • Jede Rolle einzeln verpackt
  • Ideal zum Versiegeln von staubigen Säcken
  • Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
  • Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
  • Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafest klebend (UA) – Hochfeste Papieretiketten mit Folienrückseite
Papier
Blanko
250/Packung
150 x 150 mm
Weiß
Ultrafest klebendes Etikett
250 pro Rolle
−20 bis 70 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Qualitätskontrolletiketten 150 x 150 mm > Farbe: Weiß