Learn More
Invitrogen™ Ulex Europaeus (Gorse) Agglutinin I (UEA I), fluorescein (FITC)
Ulex europaeus Agglutinin I (UEA I), Fluorescein (FITC), ist ein hellgrünes UEA I-Fluorophor-Konjugat.
Marke: Invitrogen™ L32476
184.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
229.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
UEA I interagiert spezifisch mit dem Typ 2 des H-Antigens von Blutgruppen, der in Personen mit Blutgruppe O und in geringerem Maße in Personen mit Blutgruppe A oder B exprimiert wird. UEA I wurde zur Unterscheidung zwischen Angiosarkomen und Epitheltumoren verwendet. Blutgruppenantigene werden jedoch in einer Vielzahl von Geweben gefunden, so dass mit spezifischen monoklonalen Antikörpern bessere Ergebnisse erzielt werden können. UEA I ist außerdem ein Marker für unvollständig differenzierte Gastrin-Zellen.
• Sehr helles FITC-Konjugat, detektiert mit dem herkömmlichen FITC/GFP-Filtersatz, Ex/Em: 495/515 nm
• Anwendungen: Immunfluoreszenz, Glykobiologie
• Zuckerspezifität: Fucose, Arabinose
• Inhibierender/eluierender Zucker: 50 – 100 mM L-Fucose
• Blutgruppenspezifität: O (H)
• Molekulargewicht des unkonjugierten Lektins: 63 kDa
• Arbeitskonzentration für Immunfluoreszenz: 5 – 20 µg/ml
UEA I-FITC wird mit einer Konzentration von 2 mg/ml in 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % Natriumazid, 0,1 mM Ca2+ geliefert.
Spezifikation
Fluorescein | |
Stechginster, Ulex | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Lektine |
2 mg | |
Bei Lagerung bei oder unter 2 bis 8 °C im Dunkeln ist das Produkt nach Erhalt 6 Monate lang stabil. |
|
Lösung |