Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter, ASTM
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde-ASTM-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
448.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ubbelohde ASTM-Viskosimeter |
---|---|
Calibrated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
Länge (metrisch) | ∼ 285 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Viskosität von Newtonschen Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Ungefähre Konstante | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Ungefähre Konstante | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10018570
|
SI Analytics™
285400575 |
200 bis 1000 cSt | 1,83 mm | Kapillar Nr. III, Konstante K = 1 |
448.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10325151
|
SI Analytics™
285400591 |
2000 bis 10.000 cSt | 3,27 mm | Kapillarröhrchen-Nr. IV, Konstante K = 10 |
448.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10365051
|
SI Analytics™
285400501 |
0,35 bis 1 cSt | 0,24 mm | Kapillar Nr. 0, Konstante K = 0.001 |
448.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10490873
|
SI Analytics™
285400604 |
6000 bis 30.000 cSt | 4,32 mm | Kapillarröhrchen-Nr. IVc, Konstante K = 30 |
448.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10598801
|
SI Analytics™
285400583 |
600 bis 3000 cSt | 2,43 mm | Kapillarröhrchen Nr. IIIc, Konstante K = 3 |
448.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Füllmenge von 15 bis 20 ml
Spezifikation
Ubbelohde ASTM-Viskosimeter | |
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
Bestimmung der Viskosität von Newtonschen Flüssigkeiten |
Ja | |
∼ 285 mm | |
15 bis 20 ml |