Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter, ASTM
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde-ASTM-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Brand: SI Analytics™ 285400501
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Füllmenge von 15 bis 20 ml
Specifications
Ubbelohde ASTM-Viskosimeter | |
Ja | |
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
∼285 mm | |
15 bis 20 ml |
0,35 bis 1 cSt | |
Kapillar Nr. 0, Konstante K = 0.001 | |
0,24 mm | |
Bestimmung der Viskosität von Newtonschen Flüssigkeiten |