Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM)
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde ASTM-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
448.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Viskosimeter |
---|---|
Calibrated | Ja |
ASTM-Nummern | D446 |
Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Manuelle Messungen und automatische Messungen |
Produktcode | Marke | Ungefähre Konstante | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ungefähre Konstante | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10400883
|
SI Analytics™
285400518 |
0.003 K | 0.36 mm Durchmesser |
448.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10099880
|
SI Analytics™
285400526 |
0.005 K | 0.46 mm Durchmesser |
448.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12028173
|
SI Analytics™
285400534 |
0.01 K | 0.58 mm Durchmesser |
448.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10588801
|
SI Analytics™
285400542 |
0.03 K | 0.78 mm Durchmesser |
448.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10508811
|
SI Analytics™
285400567 |
0.3 K | 1.36 mm Durchmesser |
448.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Füllmenge von 15 bis 20 ml
Spezifikation
Viskosimeter | |
D446 | |
Manuelle Messungen und automatische Messungen |
Ja | |
ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM)