Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM)
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde ASTM-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke: SI Analytics™ 285400567
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Füllmenge von 15 bis 20 ml
Spezifikation
Viskosimeter | |
0.3 K | |
ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
1.36 mm Durchmesser |
Ja | |
D446 | |
Manuelle Messungen und automatische Messungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM) > Größe: 1.36 mm Durchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur