Learn More
Asecos™ UB-S-90 Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage
Für die sichere und zugelassene Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen unter Werkbänken und Abzügen.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 14470-1, TRGS 510
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsschrank
Ausführung der Tür Verriegelung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konfiguration Abmessungen (T x B x H) Tragkraft Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konfiguration Abmessungen (T x B x H) Tragkraft Preis Menge & Verfügbarkeit  
15376815
Unterlagen ansehen
Asecos™
3042700130430
2 50 kg/12 l-Schubfächer aus Stahlblech; 2 75 kg-Einsätze aus Edelstahl 574 x 1102 x 600 mm Schubfächer: Je 50 kg/12 l, Einsatz: 75 kg, maximale Belastung: 300 kg
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15929541
Unterlagen ansehen
Asecos™
3047300135294
1 x 50 kg/10 l-Schubfach aus Stahlblech 502 x 593 x 600 mm Schubfach: 50 kg/10 l, maximale Beladung: 300 kg
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Schrank nutzt den Platz unter dem Abzug perfekt aus
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen für maximale Flexibilität zur Anpassung an die Anforderungen des Anwenders und die strukturellen Bedingungen
  • SOFT CLOSE System: Unabhängig von der Kraft schließt die Schublade dank Federmechanismus sanft und leise
  • Maximale Innenhöhe für hohe Lagerkapazität
  • Problemloser Anschluss an Zu- und Entsorgungsleitungen
  • Keine unbefugte Verwendung: Türen und Schubladen sind abschließbar und mit einer integrierten Sperrstatusanzeige (rot/grün) versehen
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • Erhältlich mit integrierten Schubladen, Schubladen auf der zweiten Ebene und Auffangwannen am Boden
  • Sicher: Schubladen mit Erdungsdraht, standardmäßig mit Klemme, versiegeltem Behälter und selbstverriegelnden Schubladen im Brandfall
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich und sicher: Türen bleiben in jeder Position offen, das Innere der Schubladen ist vollständig sichtbar
  • Belüftung – Integrierte Luftleitungen, bereit zur Verbindung (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510
Stahl
Verriegelung
Pulverbeschichtet
Hellgrau
Sicherheitsschrank
Lagerung von entzündlichen und gefährlichen Stoffen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ UB-S-90 Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage