Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Der Laborkittel DuPont™ Tyvek™ 500 mit Reißverschluss und Taschen ist aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
65.00 CHF - 304.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel
Geschlecht Unisex
Material HDPE
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11733123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D13495953
Größe 2X
304.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12302269
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D13398975
Extragroß
65.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12392259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D13398884
Groß
65.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Silikon
  • Mit 5 Druckknöpfen
  • Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
  • Abgesteppte innere Säume
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
  • Hervorragende Barriere gegen Feinpartikel (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
  • Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Laborkittel
HDPE
Druckknöpfe
Limited-use
Chemicals
Keine
EN 1149-5
Unisex
Weiß
Elastisch
Unsteril
Below Hip-length
Genäht (innenliegend)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel