Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel
Artikelnummer. 12392259
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Größe 2X
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Der Laborkittel DuPont™ Tyvek™ 500 mit Reißverschluss und Taschen ist aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
  • Ohne Silikon
  • Mit 5 Druckknopfverschlüssen
  • Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
  • Gesteppte Innennähte
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, stößt jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole ab
  • Ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel (bis zu 1 Mikron), ultra-fusselarm und antistatisch behandelt
  • Anwendungen umfassen pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestabtragung/-sanierung, allgemeine Wartung/Bedienung, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material HDPE
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Limited-use
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemicals
Modell Below Hip-length
Anzahl Taschen Keine
Saumtyp Genäht (innenliegend)
Zertifizierung/Konformität EN 1149-5