Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kapuze mit Bändern
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe: Universal
Beschreibung
- Vollflächige Öffnung mit Schlaufen und Bändern
- Eingebundene Nähte: Die eng genähte Naht ist mit Bekleidungsstoff überzogen, um den Schutz der Naht zu verstärken und das Potenzial für das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln zu verringern
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzhaube |
Größe | Universal |
Material | Tyvek™ hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Binder |
Modell | Gebunden |
Saumtyp | Gebunden |
Sterilität | Unsteril |
Verpackungsart | Großpackung |
Menge | 100/Packung |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
DuPont Tyvek IsoClean
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Posters
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 528.8 kB
Clenroom gowning Poster FR
DateigrößeVersion: 526.6 kB
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 516.2 kB
Clenroom gowning Poster IT
DateigrößeVersion: 525.4 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 1.9 MB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 130.5 kB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 119.4 kB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 122.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kapuze mit Bändern >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur