Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
240.00 CHF - 249.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Controlled Environments Lab Coat |
---|---|
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16458363
|
DuPont™
D15535577 |
Klein |
240.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16468363
|
DuPont™
D15535578 |
Mittel |
240.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16478363
|
DuPont™
D15535579 |
240.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
16488363
|
DuPont™
D15535580 |
Extragroß |
240.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16498363
|
DuPont™
D15535581 |
Größe 2X |
240.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16408373
|
DuPont™
D15535582 |
Größe 3X |
249.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and exceptionally low linting
Spezifikation
Controlled Environments Lab Coat | |
Weiß | |
Schnappverschlüsse |